Learn More
Phenomenex™ Columna de flash Claricep™ I-Series Screw-On C18, Medios Esféricos, tamaño de partícula de 40 a 60 μm
Tienda Phenomenex ProductosDescripción
- Marca: Claricep
- Técnica: FLASH
- Modo de separación: Fase invertida
- Fase: C18
- Tipo de partícula: Esférica
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Columna Flash |
| Peso del lecho (métrico) | 80 g |
| Cantidad | 5 Pk. |