Learn More
Phenomenex™ Columnas de flash atornilladas Claricep™ I-Series NH2, medios esféricos, tamaño de partícula de 20 a 35 μm
Tienda Phenomenex ProductosDescripción
- Marca: Claricep
- Técnica: FLASH
- Tipo de partícula: Esférica
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Columna Flash |
| Peso del lecho (métrico) | 20 g |
| Cantidad | 20 Pk. |