Learn More
Phenomenex™ Columnas de destellos Claricep™ HILIC, medios esféricos, tamaño de partícula de 40 a 60 μm
Código de producto. 31748609 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho (métrico):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
330 g
800 g
1.5 kg
3 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho (métrico) Tamaño de la unidad
31748609 40 g paquete de 10
31744629 4 g paquete de 20
31743827 12 g paquete de 20
31747998 20 g paquete de 20
31747332 80 g paquete de 5
31744462 120 g paquete de 5
31747785 1.5 kg cada uno
31741902 3 kg cada uno
31748023 330 g cada uno
31741979 5 kg cada uno
31742355 800 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 31748609 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor SH2400400
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Disponibles en dos medios flash (irregular y esférico) con múltiples químicas, las columnas Claricep están optimizadas para resolución y alta capacidad de carga. La superficie de sílice desactivada promueve la estabilidad del compuesto, una excelente forma de pico y un alto rendimiento tanto para compuestos ácidos como básicos.
  • Marca: Claricep
  • Técnica: FLASH
  • Modo de separación: Interacción hidrofílica
  • Fase: HILIC
  • Tipo de partícula: Esférica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Columna Flash
Peso del lecho (métrico) 40 g
Cantidad 10 Pk.