Learn More
Phenomenex™ Columnas de flash Claricep™ HILIC, medios esféricos, tamaño de partícula 20 μm
Tienda Phenomenex ProductosDescripción
- Marca: Claricep
- Técnica: FLASH
- Modo de separación: Interacción hidrofílica
- Fase: HILIC
- Tipo de partícula: Esférica
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Columna Flash |
| Peso del lecho (métrico) | 120 g |
| Cantidad | 5 Pk. |