Learn More
Phenomenex™ Claricep™ HILIC Flash Columns, Spherical Media, Particle Size 20 to 35 μm, Pore Size 60 Å
Código de producto. 31749014 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho (métrico):
12 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso del lecho (métrico) Tamaño de la unidad
31749014 12 g cada uno
1 options
Código de producto. 31749014 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor SH1300120
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Available in two flash media (irregular and spherical) with multiple chemistries, Claricep columns are optimized for resolution and high loading capacity. The deactivated silica surface promotes compound stability, excellent peak shape and high performance for both acidic and basic compounds.
  • Brand: Claricep
  • Technique: FLASH
  • Separation Mode: Hydrophilic Interaction
  • Phase: HILIC
  • Particle Type: Spherical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Flash Column
Peso del lecho (métrico) 12 g