Learn More
Phenomenex™ Claricep™ Empty Screw-On Flash Columns with Snap Lock and 2 Frits
Código de producto. 31744533 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho (métrico):
12 g
80 g
120 g
220 g
330 g
800 g
1.5 kg
3 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
paquete de 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho (métrico) Tamaño de la unidad
31744533 12 g paquete de 20
31748973 80 g paquete de 5
31741561 120 g paquete de 5
31742892 1.5 kg cada uno
31746839 220 g cada uno
31747800 3 kg cada uno
31743636 330 g cada uno
31742993 5 kg cada uno
31741927 800 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 31744533 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor FCH012H
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Available in two flash media (irregular and spherical) with multiple chemistries, Claricep columns are optimized for resolution and high loading capacity. The deactivated silica surface promotes compound stability, excellent peak shape and high performance for both acidic and basic compounds.
  • Brand: Claricep
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Empty Cartridge
Peso del lecho (métrico) 12 g
Cantidad 20 Pk.