Learn More
Phenomenex™ Columnas flash de sílice Claricep™ CS, medios irregulares, tamaño de partícula de 40 a 60 μm, compatibles con ISCO
Código de producto. 31748768 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho (métrico):
1.5 kg
3 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho (métrico) Tamaño de la unidad
31748768 5 kg cada uno
31744652 1.5 kg cada uno
31743622 3 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31748768 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor CS1405000I
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Disponibles en dos medios flash (irregular y esférico) con múltiples químicas, las columnas Claricep están optimizadas para resolución y alta capacidad de carga. La superficie de sílice desactivada promueve la estabilidad del compuesto, una excelente forma de pico y un alto rendimiento tanto para compuestos ácidos como básicos.
  • Marca: Claricep
  • Técnica: FLASH
  • Modo de separación: Fase normal
  • Fase: Sílice
  • Tipo de partícula: Irregular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Columna Flash
Peso del lecho (métrico) 5 kg