Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Cartuchos de cromatografía por desorción súbita
- Phenomenex™ Columnas de flash de sílice Claricep™ CS, medios irregulares, tamaño de partícula de 40 a 60 μm
Phenomenex™ Columnas de flash de sílice Claricep™ CS, medios irregulares, tamaño de partícula de 40 a 60 μm
Código de producto. 31747945 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho (métrico):
4 g
12 g
20 g
40 g
45 g
80 g
120 g
220 g
330 g
800 g
1.5 kg
3 kg
5 kg
Cantidad:
1 unidad
10 Pk.
20 Pk.
5 Pk.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
18 product options available for selection
| Código de producto. | Peso del lecho (métrico) | Cantidad | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|
| 31747945 | 40 g | 10 Pk. | paquete de 10 |
| 31745121 | 800 g | 20 Pk. | - |
| 31747216 | 4 g | 20 Pk. | paquete de 20 |
| 31748173 | 4 g | 1 unidad | cada uno |
| 31744058 | 12 g | 20 Pk. | paquete de 20 |
| 31748143 | 20 g | 20 Pk. | paquete de 20 |
| 31746564 | 20 g | 1 unidad | cada uno |
| 31748899 | 40 g | 1 unidad | cada uno |
| 31743437 | 45 g | 5 Pk. | paquete de 5 |
| 31743459 | 80 g | 5 Pk. | paquete de 5 |
| 31741643 | 80 g | 1 unidad | cada uno |
| 31746354 | 120 g | 5 Pk. | paquete de 5 |
| 31742656 | 120 g | 1 unidad | cada uno |
| 31742117 | 1.5 kg | 20 Pk. | cada uno |
| 31746053 | 220 g | 20 Pk. | cada uno |
| 31742616 | 3 kg | 20 Pk. | cada uno |
| 31744423 | 330 g | 20 Pk. | cada uno |
| 31748136 | 5 kg | 20 Pk. | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
31747945
Proveedor
Phenomenex™
N.º de proveedor
CS1400400
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo.
Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Marca: Claricep
- Técnica: FLASH
- Tipo de partícula: Irregular
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Columna Flash |
| Peso del lecho (métrico) | 40 g |
| Cantidad | 10 Pk. |