Learn More
Phenomenex™ Columnas de flash de sílice Claricep™ CS, medios irregulares, tamaño de partícula de 40 a 60 μm
Código de producto. 31744004 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho (métrico):
12 g
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Peso del lecho (métrico) Tamaño de la unidad
31744004 12 g paquete de 20
1 options
Código de producto. 31744004 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor CS1200120AGELA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Disponibles en dos medios flash (irregular y esférico) con múltiples químicas, las columnas Claricep están optimizadas para resolución y alta capacidad de carga. La superficie de sílice desactivada promueve la estabilidad del compuesto, una excelente forma de pico y un alto rendimiento tanto para compuestos ácidos como básicos.
  • Marca: Claricep
  • Técnica: FLASH
  • Tipo de partícula: Irregular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Columna Flash
Peso del lecho (métrico) 12 g
Cantidad 20 Pk.