Learn More
Phenomenex™ Columnas de flash de sílice Claricep™ CS, medios irregulares, tamaño de partícula de 40 a 60 μm
Tienda Phenomenex ProductosDescripción
- Marca: Claricep
- Técnica: FLASH
- Tipo de partícula: Irregular
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Columna Flash |
| Peso del lecho (métrico) | 80 g |
| Cantidad | 5 Pk. |