Learn More
Phenomenex™ Claricep™ C18 Flash Columns, Spherical Media, Particle Size 20 to 35 μm, Pore Size 100 Å
Código de producto. 31748559 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho (métrico):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
220 g
330 g
800 g
1.5 kg
3 kg
Cantidad:
1 Ea.
10 Pk.
20 Pk.
5 Pk.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
31748559 80 g 5 Pk. paquete de 5
31744135 4 g 20 Pk. -
31747781 4 g 1 Ea. cada uno
31745607 12 g 20 Pk. paquete de 20
31743172 20 g 20 Pk. paquete de 20
31743484 20 g 1 Ea. cada uno
31742853 40 g 10 Pk. paquete de 10
31745722 40 g 1 Ea. cada uno
31746746 80 g 1 Ea. cada uno
31747411 120 g 5 Pk. paquete de 5
31746374 120 g 1 Ea. cada uno
31748230 1.5 kg 20 Pk. cada uno
31746141 220 g 20 Pk. -
31741938 3 kg 20 Pk. cada uno
31741502 330 g 20 Pk. cada uno
31747169 800 g 20 Pk. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 31748559 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor SO2300800
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Available in two flash media (irregular and spherical) with multiple chemistries, Claricep columns are optimized for resolution and high loading capacity. The deactivated silica surface promotes compound stability, excellent peak shape and high performance for both acidic and basic compounds.
  • Brand: Claricep
  • Technique: FLASH
  • Separation Mode: Reversed Phase
  • Phase: C18
  • Particle Type: Spherical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Flash Column
Peso del lecho (métrico) 80 g
Cantidad 5 Pk.