Learn More
Phenomenex™ Columnas de flash de sílice Claricep™ C-Series Atornilladas, medios esféricos, tamaño de partícula de 20 a 35 μm
Código de producto. 31748936 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho (métrico):
20 g
40 g
80 g
120 g
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho (métrico) Tamaño de la unidad
31748936 80 g paquete de 5
31745069 20 g paquete de 20
31742359 40 g paquete de 10
31744798 120 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31748936 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor CSS1300800
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Disponibles en dos medios flash (irregular y esférico) con múltiples químicas, las columnas Claricep están optimizadas para resolución y alta capacidad de carga. La superficie de sílice desactivada promueve la estabilidad del compuesto, una excelente forma de pico y un alto rendimiento tanto para compuestos ácidos como básicos.
  • Marca: Claricep
  • Técnica: FLASH
  • Modo de separación: Fase normal
  • Fase: Sílice
  • Tipo de partícula: Esférica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Columna Flash
Peso del lecho (métrico) 80 g
Cantidad 5 Pk.