Learn More
Phenomenex™ Columna de flash neutro de alúmina Claricep™ serie C de rosca, medios irregulares, tamaño de partícula de 40 a 60 μm
Product Code. 31743108 Shop All Phenomenex Products
Change view
Click to view available options
Peso del lecho (métrico):
40 g
80 g
200 g
Unit Size:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Peso del lecho (métrico) Unit Size
31743108 40 g paquete de 20
31741695 80 g paquete de 10
31742541 200 g paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31743108 Supplier Phenomenex™ Supplier No. CCA140020N
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Disponibles en dos medios flash (irregular y esférico) con múltiples químicas, las columnas Claricep están optimizadas para resolución y alta capacidad de carga. La superficie de sílice desactivada promueve la estabilidad del compuesto, una excelente forma de pico y un alto rendimiento tanto para compuestos ácidos como básicos.
  • Marca: Claricep
  • Técnica: FLASH
  • Modo de separación: Fase normal
  • Fase: Alúmina
  • Tipo de partícula: Irregular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Columna Flash
Peso del lecho (métrico) 40 g
Cantidad 20 Pk.