Learn More
Phenomenex™ Columnas de flash Claricep™ C-Series AQ C18 de rosca, medios esféricos, tamaño de partícula de 20 a 35 μm
Tienda Phenomenex ProductosDescripción
- Marca: Claricep
- Técnica: FLASH
- Modo de separación: Fase invertida
- Fase: AQ C18
- Tipo de partícula: Esférica
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Columna Flash |
| Peso del lecho (métrico) | 40 g |
| Cantidad | 10 Pk. |