Learn More
Clanobutina, TRC
Código de producto. 30132925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132925 100 mg 100 miligramos
30004875 10 mg 10 miligramos
30006240 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC558000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30544-61-7
Fórmula molecular C18 H18 Cl N O4
Peso molecular (g/mol) 347.79
Sinónimo Clanobutin, 4-[(4-Chlorobenzoyl)(4-methoxyphenyl)amino]butanoic acid (ACI), Butyric acid, 4-[p-chloro-N-(p-methoxyphenyl)benzamido]- (8CI), Bykahepar, Clanobutin, Clanobutine, N-(p-Chlorobenzoyl)-γ-(p-anisidino)butyric acid
Nombre IUPAC Ácido 4-(N-(4-clorobenzilo)-4-metaxianilino)butanoico
SMILES COc1ccc(cc1)N(CCCC(=O)O)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clanobutin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18ClNO4/c1-24-16-10-8-15(9-11-16)20(12-2-3-17(21)22)18(23)13-4-6-14(19)7-5-13/h4-11H,2-3,12H2,1H3,(H,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.0924
Porcentaje de pureza >95%