Learn More
Thermo Scientific™ Abrazaderas para agitador resistente al CO2, abrazadera de 250 ml
Código de producto. 15361105 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Abrazadera del matraz
Abrazadera para embudo
Abrazadera para frascos
Abrazaderas para matraces
Kit de inicio de abrazaderas para matraces
Abrazaderas:
1000 mL
100 mL
150 mL
2000 mL
200 mL
250 mL
25 mL
3000 mL
5000 mL
500 mL
50 mL
Matraz
Separatorio
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Abrazaderas unitSize
15361105 Abrazaderas para matraces 50 mL cada uno
30280804 Abrazadera del matraz 25 mL 1 unidad
15371105 Abrazaderas para matraces 100 mL cada uno
15381105 Abrazaderas para matraces 150 mL cada uno
15391105 Abrazaderas para matraces 200 mL cada uno
15301115 Abrazaderas para matraces 250 mL cada uno
15311115 Abrazaderas para matraces 500 mL cada uno
15321115 Abrazaderas para matraces 1000 mL cada uno
15331115 Abrazaderas para matraces 2000 mL cada uno
15341115 Abrazaderas para matraces 3000 mL cada uno
15351115 Abrazaderas para matraces 5000 mL cada uno
15361115 Abrazadera para frascos 500 mL cada uno
15371115 Abrazadera para frascos 1000 mL cada uno
15381115 Abrazadera para embudo Separatorio cada uno
15321135 Kit de inicio de abrazaderas para matraces Matraz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 15361105 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88881105
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Logre la máxima capacidad de la plataforma universal del agitador resistente al CO2 Thermo Scientific™ con una gama de pinzas que se adaptan a la mayoría de recipientes.
Maximice la capacidad de la plataforma universal del agitador resistente al CO2 Thermo Scientific™ con una gama de pinzas que se adaptan a la mayoría de recipientes.
  • Compatible with Thermo Scientific™ CO2Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
  • Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Abrazaderas para matraces
Abrazaderas 50 mL
Para utilizar con (equipo) Agitador resistente al CO2
N.º de posiciones 30