Learn More
Abrazaderas
Código de producto. 10173402
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Matraz de 300 ml
Matraz redondo de 100 ml
Matraz redondo de 250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
10173402 Matraz redondo de 250 ml cada uno
10163402 Matraz redondo de 100 ml cada uno
11990259 Matraz de 300 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10173402 Proveedor Medline Scientific N.º de proveedor AAA23552
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Abrazaderas para matraces para incubadoras de agitación
La gama de incubadoras refrigeradas con agitación Lab Companion incluye el SI-600R, una versión más pequeña, el SI-300R y el modelo de suelo IS-971R, que es capaz de incubar grandes volúmenes y temperaturas muy bajas (+4 °C). Las unidades SI-300R y SI-600R son modelos de sobremesa con un ancho delgado para garantizar que encajen en los espacios más reducidos. La tapa, que está sostenida por puntales de presión de gas integrales, se abre para brindar acceso frontal y superior para matraces de cualquier tamaño de hasta 2000 ml. El sistema de control CLS patentado supera las normas de seguridad de clase II para su uso en zonas en las que puede haber entornos inflamables.
  • El controlador PID garantiza el control exacto de la temperatura
  • Indicador LED
  • Permite seleccionar el movimiento orbital o de vaivén
  • Serpentines de refrigeración suministrados con modelos no refrigerados
  • Longitud de recorrido ajustable
  • Se suministra con una plataforma universal; gama de incubadoras de agitación de sobremesa y suelo adecuadas para una gran variedad de aplicaciones.
Especificaciones
Admite Matraz redondo de 250 ml
Tipo de producto Pinzas