Learn More
Corning™ Pinzas para matraz Erlenmeyer
Código de producto. 11303815 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Matraz Erlenmeyer de 25 ml
Matraz Erlenmeyer de 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
11303815 Matraz Erlenmeyer de 25 ml cada uno
11313815 Matraz Erlenmeyer de 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11303815 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 480110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.65€
    48.25€ / paquete de 1
    Ahorro 3.40€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con varios tamaños de matraces Erlenmeyer.
Se trata de una abrazadera para su uso con matraces Erlenmeyer, para su uso con el agitador orbital Corning™ LSE™ y el agitador orbital Corning™ LSE™ de baja velocidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Matraz Erlenmeyer de 25 ml
Tipo de producto Pinzas