Learn More
Medline Scientific™ Abrazadera para matraz
Description
La gama de incubadoras refrigeradas con agitación Lab Companion incluye el SI-600R, una versión más pequeña, el SI-300R y el modelo de suelo IS-971R que es capaz de incubar grandes volúmenes y temperaturas muy bajas (+°4 C).
Las unidades SI-300R y SI-600R son modelos de sobremesa con un ancho delgado para garantizar que encajen en los espacios más reducidos. La tapa, que se sujeta con puntales de presión de gas integrales, se abre para dar acceso frontal y superior a cualquier tamaño de matraz de hasta 2000 ml. El sistema de control patentado CLS supera los estándares de seguridad de Clase II para su uso en áreas donde puede haber ambientes inflamables.
El controlador PID garantiza un control preciso de la temperatura
Las unidades SI-300R y SI-600R son modelos de sobremesa con un ancho delgado para garantizar que encajen en los espacios más reducidos. La tapa, que se sujeta con puntales de presión de gas integrales, se abre para dar acceso frontal y superior a cualquier tamaño de matraz de hasta 2000 ml. El sistema de control patentado CLS supera los estándares de seguridad de Clase II para su uso en áreas donde puede haber ambientes inflamables.
El controlador PID garantiza un control preciso de la temperatura
- Indicador LED
- Permite seleccionar el movimiento orbital o de vaivén
- Serpentines de refrigeración suministrados con modelos no refrigerados
- Longitud de recorrido ajustable
- Se suministra con plataforma universal
Specifications
Specifications
| Admite | Matraz de 1 l |
| Tipo de producto | Matraz de cierre |