Learn More
Heidolph™ Pinza para matraces Erlenmeyer
Descripción
- Número máximo de pinzas por tipo de plataforma:
- 549-51000-00
- Para la plataforma 100, máx. 16
- Para la plataforma 1000, máx. 20
- Para la plataforma 2000, máx. 36
- 549-52000-00
- Para la plataforma 100, máx. 16
- Para la plataforma 1000, máx. 20
- Para la plataforma 2000, máx. 36
- 549-55000-00
- Para la plataforma 100, máx. 3
- Para la plataforma 1000, máx. 4
- Para la plataforma 2000, máx. 9
- 549-56000-00
- Para la plataforma 100, máx. 2
- Para la plataforma 1000, máx. 4
- Para la plataforma 2000, máx. 5
- 549-63000-00
- Para la plataforma 1000, máx. 2
- Para la plataforma 2000, máx. 3
- 549-51000-00
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Matraces Erlenmeyer de 25 ml |
| Tipo de producto | Pinzas |
| Para utilizar con (equipo) | Plataformas perforadas 100, 1000 y 2000 |
| Tamaño | 1 |