Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Claisen Distilling Links with Vacuum Receiver Adapter & GL Thread
Enlaces de destilación conforme a DIN 12594, con condensador Liebig y cabeza según Claisen
116.45€ - 125.90€
Especificaciones
Tipo | Enlace de destilación Claisen |
---|---|
Material | Tubos DURAN™ |
Cantidad | 1 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11502334
|
Lenz Laborglasintrumente™
05057311 |
250 mm |
182.00€ 116.45€ / cada uno Ahorro 65.55€ 36% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11512334
|
Lenz Laborglasintrumente™
05057414 |
400 mm |
196.00€ 125.90€ / cada uno Ahorro 70.10€ 35% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Conexión con rosca: GL 14 (agua) y GL 18 (vacío)
- Con dos tomas NS 14/23 para termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Enlace de destilación Claisen | |
Tubos DURAN™ | |
1 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente™ Claisen Distilling Links with Vacuum Receiver Adapter & GL Thread