Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Enlaces de destilación Claisen con adaptador de receptor de vacío& Hilo GL
Descripción
- Conexión con rosca: GL 14 (agua) y GL 18 (vacío)
- Con dos tomas NS 14/23 para termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Tipo | Enlace de destilación Claisen |
| Material | Tubos DURAN™ |
| Cantidad | 1 |
| Junta cónica estándar | Cono NS 14/23 |