Learn More
Cladribine, TRC
Código de producto. 18031130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18031130 10 mg 10 miligramos
18030230 100 mg 100 miligramos
18003740 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18031130 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC55750010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4291-63-8
Fórmula molecular C10 H12 Cl N5 O3
Peso molecular (g/mol) 285.69
Sinónimo Cladribine, 2-Chloro-9-(2-deoxy-β-d-erythro-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amine, Adenosine, 2-chloro-2'-deoxy-, 2-Chloro-2'-deoxyadenosine, (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-2-chloropurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol, 2-CdA, 2-Chloro-2'-deoxy-β-adenosine, 2-Chloro-6-amino-9-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)purine, 2-Chlorodeoxyadenosine, Biodribin, Cladarabine, CldAdo, Jk 6251, Leustat, Leustatin, NSC 105014, NSC 105014-F, RWJ 26251
Nombre IUPAC (2R,3S,5R)-5-(6-amino-2-cloropurina-9-il)-2-(hidroximetiloxolano-3-ol
SMILES Nc1nc(Cl)nc2c1ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cladribine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12ClN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.0629
Porcentaje de pureza >95%