Learn More
Cladribina EP Impureza C, Mikromol™
Descripción
Cladribina EP Impureza C
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloroadenine |
| CAS | 1839-18-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Chloroadenine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H4 Cl N5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Chloro-7H-purin-6-amine (2-Chloroadenine), 9H-Purin-6-amine, 2-chloro-, 1H-Purin-6-amine, 2-chloro- (9CI), Adenine, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-6-aminopurine, 2-Chloroadenine, 6-Amino-2-chloropurine, NSC 7362, SQ 22982, Cladribine Imp. C (EP), Cladribine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4ClN5/c6-5-10-3(7)2-4(11-5)9-1-8-2/h1H,(H3,7,8,9,10,11) |
| SMILES | Nc1nc(Cl)nc2nc[nH]c12 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-7H-purina-6-amina |
| Mostrar más |