Learn More
MedChemExpress Cladribine
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 285.69 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 98.92% |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 30 mg/mL (105.01 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (35.00 mM∣Need ultrasonic) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| CAS | 4291-63-8 |
| Sinónimo | 2-Chloro-2′-deoxyadenosine∣ CldAdo∣ 2CdA |