Learn More
MedChemExpress Cladribine
Código de producto. 16416246
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16416246 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16416246 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY13599
MedChemExpress Cladribine (2-Chloro-2′-deoxyadenosine), a purine nucleoside analog, is an orally active adenosine deaminase inhibitor. Cladribine functions as an inhibitor of DNA synthesis to block the repair of the damaged DNA. Cladribine can inhibit DNA methylation. Cladribine has anti-lymphoma activity. Cladribine can be used for the research of several hematologic malignancies and multiple sclerosis.
Especificaciones
Peso molecular 285.69 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 98.92%
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (105.01 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (35.00 mM∣Need ultrasonic)
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
CAS 4291-63-8
Sinónimo 2-Chloro-2′-deoxyadenosine∣ CldAdo∣ 2CdA