Learn More
Cladinosa, TRC
Código de producto. 30368744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368744 10 mg 10 miligramos
30367168 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30368744 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC55748010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 470-12-2
Fórmula molecular C8H16O4
Peso molecular (g/mol) 176.21
Sinónimo 2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-ribo-hexose, Azithromycin Impurity 4, (4R,5S,6S)-4-Methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2,5-diol
Nombre IUPAC (3S,4R,5R)-4,5-dihidroxi-3-metoxi-3-metilhexanal
SMILES C[C@H]([C@H]([C@](C)(CC=O)OC)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cladinose
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O4/c1-6(10)7(11)8(2,12-3)4-5-9/h5-7,10-11H,4H2,1-3H3/t6-,7-,8+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.1049