Learn More
Hach™ Soluciones de reactivos del analizador CL17
Descripción
Utilizar con el analizador de cloro CL17 (modelo 5440000) o métodos analíticos a granel para medir los niveles de cloro total o libre.Las soluciones de reactivos para el analizador de Hach™ CL17 incluyen compuesto DPD, solución indicadora (para cloro libre o total) y solución tampón (para cloro libre o total).
El analizador de cloro CL17 es un analizador en línea fiable para el análisis colorimétrico DPD de cloro libre, cloro total o permanganato en aplicaciones de desinfección. Proporciona resultados precisos y fiables y está aprobado por la EPA para el análisis de cloro libre o total. El mantenimiento preventivo mensual se puede realizar en 15 minutos o menos sin herramientas especiales.
- Seleccione los reactivos de cloro libre o total (indicador y soluciones tampón, en función del parámetro que se esté midiendo)
- El compuesto DPD se añade al frasco de solución indicadora de cloro total o libre
- Los frascos de solución de indicador + DPD y solución tampón (libre o total) se cargan directamente en el analizador de cloro CL17
- El CL17 puede funcionar sin supervisión hasta 30 días, sin mantenimiento diario
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Cloro total o libre |
| Certificaciones/conformidad | Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA) |
| Formato | Polvo |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis colorimétrico de cloro total o libre |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador de cloro CL17 (n.º de manual 5440000) |
| Nº de pruebas | 450 |
| Cantidad | 24 g |
| temp | De 0 a 5 mg/l |
| Método de prueba | DPD |
| Tipo | Compuesto DPD |
Seguridad y manipulación
- DPD Indicator Powder (free and total)
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-Diethylphenylendiammonium salt