Learn More
Hach™ Soluciones de reactivos del analizador CL17
Código de producto. 10517670
Change view
Click to view available options
Tipo:
Compuesto DPD
Solución indicadora de cloro libre
Solución tampón de cloro libre
Formato:
Polvo
Solución
Analitos:
Cloro libre
Cloro total o libre
Tamaño de la unidad:
473 ml
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Formato Analitos unitSize
10517670 Compuesto DPD Polvo Cloro total o libre cada uno
10102734 Solución tampón de cloro libre Solución Cloro libre 473 ml
13286790 Solución indicadora de cloro libre Solución Cloro libre cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10517670 Lieferant Hach™ Lieferanten-Nr. 2297255
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Utilizar con el analizador de cloro CL17 (modelo 5440000) o métodos analíticos a granel para medir los niveles de cloro total o libre. Las soluciones de reactivos para el analizador de Hach™ CL17 incluyen compuesto DPD, solución indicadora (para cloro libre o total) y solución tampón (para cloro libre o total).
Utilizar con el analizador de cloro CL17 (modelo 5440000) o métodos analíticos a granel para medir los niveles de cloro total o libre.Las soluciones de reactivos para el analizador de Hach™ CL17 incluyen compuesto DPD, solución indicadora (para cloro libre o total) y solución tampón (para cloro libre o total).
El analizador de cloro CL17 es un analizador en línea fiable para el análisis colorimétrico DPD de cloro libre, cloro total o permanganato en aplicaciones de desinfección. Proporciona resultados precisos y fiables y está aprobado por la EPA para el análisis de cloro libre o total. El mantenimiento preventivo mensual se puede realizar en 15 minutos o menos sin herramientas especiales.
  • Seleccione los reactivos de cloro libre o total (indicador y soluciones tampón, en función del parámetro que se esté midiendo)
  • El compuesto DPD se añade al frasco de solución indicadora de cloro total o libre
  • Los frascos de solución de indicador + DPD y solución tampón (libre o total) se cargan directamente en el analizador de cloro CL17
  • El CL17 puede funcionar sin supervisión hasta 30 días, sin mantenimiento diario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Analitos Cloro total o libre
Certificaciones/conformidad Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA)
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) Análisis colorimétrico de cloro total o libre
Para utilizar con (equipo) Analizador de cloro CL17 (n.º de manual 5440000)
Nº de pruebas 450
Cantidad 24 g
temp De 0 a 5 mg/l
Método de prueba DPD
Tipo Compuesto DPD
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DPD Indicator Powder (free and total)
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Sicherheitshinweis
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Diethylphenylendiammonium salt
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.