Learn More
Thermo Scientific™ CL-XPosure™ Film
Código de producto. 10696384 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensions (LxW):
5 in x 7 in
7 in x 9,5 in
8 in x 10 in
Tamaño de la unidad:
100 hojas
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) Tamaño de la unidad
10696384 8 in x 10 in 100 hojas
10137683 5 in x 7 in 100 hojas
10465145 7 in x 9,5 in 100 hojas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10696384 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 34091
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Thermo Scientific CL-XPosure Film is an economically priced clear-blue X-ray film especially for detection and documentation of ECL-based western blots and other chemiluminescent protein or nucleic acid assay methods.
Thermo Scientific CL-XPosure Film is an economically priced clear-blue X-ray film especially for detection and documentation of ECL-based western blots and other chemiluminescent protein or nucleic acid assay methods. CL-XPosure Film is an excellent photographic film for use with enhanced chemiluminescence (ECL) substrates for horseradish peroxidase (HRP) or alkaline phosphatase (AP). Convenient sizes are offered for protein western blotting, standard film cassettes, and film developing equipment. This autoradiography film also works well for chemiluminescent or isotopic DNA and RNA methods, including Southern and northern blotting and gel-shift assays (EMSA). The quality and price of this film make it the ideal choice for life science research applications.
La película CL-XPosure es una película fotográfica excelente para su uso con sustratos de quimioluminiscencia mejorada (ECL) para peroxidasa de rábano (HRP) o fosfatasa alcalina (AP). Se ofrecen prácticos tamaños para los procesos de Western blot de proteínas occidentales, casetes de película estándar y equipo de desarrollo de películas. La película de autoradiografía también funciona bien para métodos de ADN y ARN quimioluminiscentes o isotópicos, incluyendo ensayos de transferencia de geles y transferencias de Southern y Northern (EMSA). La calidad y el precio de esta película la convierten en una elección inteligente para las aplicaciones de investigación en ciencias biológicas.
Características destacadas:
  • Alto rendimiento: tan sensible como otras películas de autorradiografía disponibles en el mercado.
  • Asequible: cuesta hasta un 75 % menos que otras marcas de películas de rayos X de calidad comparable.
  • Conveniente: disponible en cinco tamaños de hoja en paquetes que contienen 50 o 100 hojas no intercaladas
  • Complemento perfecto: validado para su uso con los sustratos quimioluminiscentes Thermo Scientific SuperSignal y el sustrato quimioluminiscente Thermo Scientific Pierce ECL.
Información para pedidos:
Disponible en folios de 5 × 7 pulg., 7 × 9,5 pulg. 9,5 × 11 pulg., o 14 × 17 pulg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Película de rayos X
Longitud (imperial) 10 in
Anchura (imperial) 8 in
Cantidad 100 hojas
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Dimensions (LxW) 8 in x 10 in
Línea de productos CL-Xposure