Learn More
Cl-amidine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16453088
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16453088 10 mg 10 miligramos
16405827 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16453088 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100574A
MedChemExpress Cl-amidine hydrochloride is an orally active peptidylarginine deminase (PAD) inhibitor, with IC50 values of 0.8 μM, 6.2 μM and 5.9 μM for PAD1, PAD3, and PAD4, respectively.
Cl-amidine hydrochloride induces apoptosis in cancer cells. Cl-amidine hydrochloride induces microRNA (miR)-16 (miRNA-16, microRNA-16) expression and causes cell cycle arrest. Cl-Amidine hydrochloride prevents histone 3 citrullination and neutrophil extracellular trap formation, and improves survival in a murine sepsis model.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cl-amidine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 1373232-26-8
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H20Cl2N4O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (287.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (143.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@H](C(N)=O)CCCNC(CCl)=N)C1=CC=CC=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 347.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.24
Porcentaje de pureza 95.0%