Learn More
CK-869, MedChemExpress
Código de producto. 16499737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499737 5 mg 5 miligramos
16443556 25 mg 25 miligramos
16427218 10 mg 10 miligramos
16423237 50 mg 50 miligramos
16407196 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499737 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16927
MedChemExpress CK-869 is an Actin-Related Protein 2/3 (ARP2/3) complex inhibitor, with an IC50 of 7 μM.
CK-869 is an Actin-Related Protein 2/3 (ARP2/3) complex inhibitor, with an IC50 of 7 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CK-869
CAS 388592-44-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16BrNO3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 75 mg/mL (190.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(OC)C=C2OC)C(C3=CC=CC(Br)=C3)SC1
Peso molecular (g/mol) 394.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.28
Porcentaje de pureza 99.42%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death