Learn More
CK-636, MedChemExpress
Código de producto. 16442967
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16442967 50 mg 50 miligramos
16436908 10 mg 10 miligramos
16416986 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16442967 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15892
MedChemExpress CK-636 is a cell permeable inhibitor of Arp2/3 complex, that could inhibit actin polymerization, with IC50 values of 4 μM, 24 μM and 32 μM for human, fission yeast and bovine, respectively.
CK-636 is a cell permeable inhibitor of Arp2/3 complex, that could inhibit actin polymerization, with IC50 values of 4 μM, 24 μM and 32 μM for human, fission yeast and bovine, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CK-636
Forma física Solid
CAS 442632-72-6
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H16N2OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo CK-0944636
Información de solubilidad DMSO : ≥ 49 mg/mL (172.30 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CS1)NCCC2=C(C)NC3=C2C=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 284.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.38
Porcentaje de pureza 98.43%