Learn More
CK 1827452, TRC
Código de producto. 30137988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137988 10 mg 10 miligramos
30005952 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137988 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC54400010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873697-71-3
Fórmula molecular C20 H24 F N5 O3
Peso molecular (g/mol) 401.43
Sinónimo 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-[[2-fluoro-3-[[[(6-methyl-3-pyridinyl)amino]carbonyl]amino]phenyl]methyl]-, methyl ester (9CI, ACI), CK 1827452, Methyl 4-[[2-fluoro-3-[N'-(6-methylpyridin-3-yl)ureido]phenyl]methyl]piperazine-1-carboxylate, Omecamtiv mecarbil
Nombre IUPAC metilo 4-[[2-fluoro-3-[(6-metilpiridina-3-il)carbamoilamino]fenil]metil]piperazina-1-carboxilato
SMILES COC(=O)N1CCN(Cc2cccc(NC(=O)Nc3ccc(C)nc3)c2F)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CK 1827452
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24FN5O3/c1-14-6-7-16(12-22-14)23-19(27)24-17-5-3-4-15(18(17)21)13-25-8-10-26(11-9-25)20(28)29-2/h3-7,12H,8-11,13H2,1-2H3,(H2,23,24,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.1863