Learn More
CJ-023423 Sal de clorhidrato, hidrato, TRC
Codice prodotto. 30138397
Cambia vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
1 miligramo
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cantidad Dimensione della confezione
30138397 25 mg 25 miligramos
30137665 50 mg 50 miligramos
30005603 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30138397 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC53580825MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Fórmula molecular C26H29N5O3S• x(HCl), y(H2O)
Peso molecular (g/mol) 491.6136461802
Nombre IUPAC 1-[2-[4-(2-etil-4,6-dimetilimidazo[4,5-c]piridina-1-il)fenil]etil]-3-(4-metilfenil)sulfonilurea
SMILES O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC(NCCC2=CC=C(N3C(CC)=NC4=C3C=C(C)N=C4C)C=C2)=O)=O
Specifica
Nombre del producto químico o material CJ-023423 Hydrochloride Salt, Hydrate
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2-Ethyl-4,6-dimethyl-1-[4-[2-[[[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]carbonyl]amino]ethyl]phenyl]-1H-imidazo[4,5-c]pyridine Hydrochloride Salt Hydrate, AAT 007 Hydrochloride Salt Hydrate, CJ 023423 Hydrochloride Salt Hydrate, Grapiprant Hydrochloride Salt Hydrate, MR 10A7 Hydrochloride Salt Hydrate, N-[[[2-[4-(2-Ethyl-4,6-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)phenyl]ethyl]amino]carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide Hydrochloride Salt Hydrate, RQ 00000007 Hydrochloride Salt Hydrate, RQ 7 Hydrochloride Salt Hydrate, N-[[[2-[4-(2-Ethyl-4,6-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)phenyl]ethyl]amino]carbonyl]-4-methyl-benzenesulfonamide Hydrochloride Salt Hydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C26H29N5O3S/c1-5-24-29-25-19(4)28-18(3)16-23(25)31(24)21-10-8-20(9-11-21)14-15-27-26(32)30-35(33,34)22-12-6-17(2)7-13-22/h6-13,16H,5,14-15H2,1-4H3,(H2,27,30,32)
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.