Learn More
Epredia™ Disolvente de limpieza cítrico
Código de producto. 10444720 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 3,8 L (4 x 1 gal)
Tamaño de la unidad:
15.20 LT
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10444720 4 x 3,8 L (4 x 1 gal) 15.20 LT
1 options
Código de producto. 10444720 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 8301
Cantidad Precio
1 460.00€ / 15.2 litros
6 415.51€ / 15.2 litros
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Sustituya el xileno en las aplicaciones de sistemas manuales y automatizados por el disolvente de limpieza cítrico Epredia™.
  • El disolvente a base de d-limoneno tiene un ligero aroma cítrico.
  • Un punto de inflamación más alto elimina la necesidad de almacenamiento en una cabina de seguridad inflamable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 4 x 3,8 L (4 x 1 gal)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citrus Clearing Solvent
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.