Learn More
Acetato de citronelilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438707 25 g 25 g
11448707 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19872.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 150-84-5 | C12H22O2 | 198.306 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-84-5
Fórmula molecular C12H22O2
Peso molecular (g/mol) 198.306
Número MDL MFCD00015039
Clave InChI JOZKFWLRHCDGJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo citronellyl acetate, citronellol acetate, 3,7-dimethyl-6-octen-1-yl acetate, 3,7-dimethyloct-6-en-1-yl acetate, 1-acetoxy-3,7-dimethyloct-6-ene, acetic acid, citronellyl ester, natural rhodinol, acetylated, citronellyl ethanoate, b-citronellyl acetate, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate
PubChem CID 9017
ChEBI CHEBI:70478
Nombre IUPAC Acetato de 3,7-dimetiloct-6-enilo
SMILES CC(CCC=C(C)C)CCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citronellyl acetate
Densidad 0.89
Punto de ebullición 240°C
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Índice de refracción 1.4434
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.3
Porcentaje de pureza 96%