Learn More
Citronelol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citronellol |
| Punto de fusión | <-20°C |
| Densidad | 0.858 |
| Punto de ebullición | 221°C to 222°C |
| Temperatura de inflamación | 98°C (208°F) |
| Olor | Pleasant |
| Índice de refracción | 1.4575 |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | UN3082 |
| Beilstein | 1721507 |
| Mostrar más |