Learn More
Citronelol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429326 100 g 100 g
11439326 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19016.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 106-22-9 | C10H20O | 156.269 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-22-9
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.269
Número MDL MFCD00002935
Clave InChI QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo citronellol, beta-citronellol, 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, dl-citronellol, cephrol, elenol, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl, rodinol, 2,3-dihydrogeraniol, 2,6-dimethyl-2-octen-8-ol
PubChem CID 8842
ChEBI CHEBI:50462
Nombre IUPAC 3,7-dimetiloct-6-en-1-ol
SMILES CC(CCC=C(C)C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citronellol
Punto de fusión <-20°C
Densidad 0.858
Punto de ebullición 221°C to 222°C
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.4575
Cantidad 100 g
Número UN UN3082
Beilstein 1721507
Índice Merck 14,2330
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citronellol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Citronellol