Learn More
Ácido citronélico, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429907 25 g 25 g
11439907 100 g 100 g
11449907 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22862.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 502-47-6 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
Citronellic acid was used in synthesis of stereoisomers of 3,11- dimethylnonacosan-2-one and 29-hydroxy-3,11-dimethylnonacosan-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido citronélico se utilizaba en la síntesis de estereoisómeros de 3,11-dimetilnonacosan-2-ona y 29-hidroxi-3,11-dimetilnonacosan-2-ona.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 502-47-6
Fórmula molecular C10H18O2
Peso molecular (g/mol) 170.25
Número MDL MFCD00002728
Clave InChI GJWSUKYXUMVMGX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo citronellic acid, 3,7-dimethyl-6-octenoic acid, rhodinolic acid, citronellate, rhodinic acid, 6-octenoic acid, 3,7-dimethyl, fema no. 3142, citronellicacid, callitrol, acmc-20apjr
PubChem CID 10402
ChEBI CHEBI:80507
Nombre IUPAC ácido 3,7-dimetiloct-6-enoico
SMILES CC(CCC=C(C)C)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citronellic acid
Densidad 0.923
Punto de ebullición 121°C to 122°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4535
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.25
Porcentaje de pureza 94%