Learn More
(-)-citronelal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Citronellal |
| CAS | 5949-05-3 |
| Fórmula molecular | C10H18O |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 6-Octenal, 3,7-dimethyl-, (3S)-, 6-Octenal, 3,7-dimethyl-, (-)- (8CI), 6-Octenal, 3,7-dimethyl-, (S)-, (3S)-3,7-Dimethyl-6-octenal, (-)-(S)-Citronellal, (-)-Citronellal, (-)-β-Citronellal, (3S)-3,7-Dimethyloct-6-enal, (3S)-3,7-Dimethyloct-6-enal, (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octenal, (S)-3,7-Dimethyloct-6-enal, (S)-Citronellal, L-(-)-Citronellal, L-Citronellal, S-(-)-Citronellal, (S)-(-)-Citronellal, l-Citronellal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CC(CCC=C(C)C)CC=O |
| Nombre IUPAC | (3S)-3,7-dimetiloct-6-enal |
| Peso molecular (g/mol) | 154.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.136 |