Learn More
(+/-)-Citronelal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362767 500 mL 500 ml
11352767 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15753.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-23-0 | C10H18O | 154.25 g/mol
(±)-Citronellal is an active component of citronella oil. It is used as a flavoring agent, insect repellent, fragrance in soaps and detergents, and in personal care products like creams, lotions, and perfumes. It acts as a chemical intermediate for citronellol and hydroxycitronellal. Further, it is used to prepare 1-dibutylamino-3,7-dimethyl-oct-6-en-2-one by reacting with dibutylamine. In addition to this, it is utilized to inhibit the development of mechanical nociception induced by carrageenan (CG) and tumor necrosis factor-alfa.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (+)-citronelal es un componente activo del aceite de la citronela. Se utiliza como agente aromatizante, repelente de insectos, fragancia en jabones y detergentes, y en productos de cuidado personal como cremas, lociones y perfumes. Actúa como intermedio químico para el citronellol y el hidroxicitronellal. Asimismo, se emplea para preparar 1-dibutilamino-3,7-dimetil-oct-6-en-2-ona en reacción con la dibutilamina. Además de esto, se utiliza para inhibir el desarrollo de la nocicepción mecánica inducida por carragenina (CG) y el factor de necrosis tumoral alfa.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la humedad y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-23-0
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00038090
Clave InChI NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
Sinónimo citronellal, rhodinal, 3,7-dimethyl-6-octenal, 2,3-dihydrocitral, 6-octenal, 3,7-dimethyl, citronellel, citronella, 3,7-dimethyl-6-octen-1-al, beta-citronellal, d-rhodinal
PubChem CID 7794
ChEBI CHEBI:47856
SMILES C[C@H](CCC=C(C)C)CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Citronellal
Densidad 0.86
Punto de ebullición 206°C to 208°C
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.446
Cantidad 500 mL
Beilstein 1720789
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,2329
Información de solubilidad Slightly miscible with water and ethanol.
Nombre IUPAC 3,7-dimetiloct-6-renal
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 96%