Learn More
Citronelal, 93 %, práct., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10637181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10637181 100 g Frasco de vidrio 100 g
10085460 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10637181 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 405291000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 106-23-0 | C10H18O | 154.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-23-0
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00038090
Clave InChI NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
Sinónimo citronellal, rhodinal, 3,7-dimethyl-6-octenal, 2,3-dihydrocitral, 6-octenal, 3,7-dimethyl, citronellel, citronella, 3,7-dimethyl-6-octen-1-al, beta-citronellal, d-rhodinal
PubChem CID 7794
ChEBI CHEBI:47856
Nombre IUPAC 3,7-dimetiloct-6-renal
SMILES C[C@H](CCC=C(C)C)CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citronellal
Nombre de nota pract., 93%
Color Amarillo
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 206°C to 208°C
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 91% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CCHCH2CH2CH(CH3)CH2CHO
Índice de refracción 1.4440 to 1.45
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 2328
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents,ethanol,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 93%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citronellal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.