Learn More
(+)-Citronelal (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-Citronellal |
| CAS | 2385-77-5 |
| Fórmula molecular | C10 H18 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 6-Octenal, 3,7-dimethyl-, (3R)-, 6-Octenal, 3,7-dimethyl-, (R)- (8CI), (3R)-3,7-Dimethyl-6-octenal, (+)-Citronellal, (3R)-3,7-Dimethyloct-6-enal, (R)-(+)-Citronellal, (R)-3,7-Dimethyl-6-octenal, (R)-Citronellal, Citronellal CP, D-Citronellal, d-Citronellal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3/t10-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCC=C(C)C)CC=O |
| Nombre IUPAC | (3R)-3,7-dimetiloct-6-enal |
| Peso molecular (g/mol) | 154.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.1358 |