Learn More
(-)-Citrinina, TRC
Código de producto. 30041337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30041337 10 mg 10 miligramos
30040435 1 mg 1 miligramo
30040595 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041337 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC52350010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 518-75-2
Fórmula molecular C13 H14 O5
Peso molecular (g/mol) 250.25
Sinónimo 3H-2-Benzopyran-7-carboxylic acid, 4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-, (3R-trans)-, Citrinin (6CI), (3R,4S)-4,6-Dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3H-2-benzopyran-7-carboxylic acid, (-)-Citrinin, 4,6-Dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3H-2-benzopyran-7-carboxylic acid, NSC 186
Nombre IUPAC (3R,4S)-8-hidroxi-3,4,5-trimetil-6-oxo-3,4-dihidroisocromeno-7-ácido carboxílico
SMILES C[C@H]1OC=C2C(=C(C(=O)O)C(=O)C(=C2[C@@H]1C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citrinin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14O5/c1-5-7(3)18-4-8-9(5)6(2)11(14)10(12(8)15)13(16)17/h4-5,7,15H,1-3H3,(H,16,17)/t5-,7-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.0841
Porcentaje de pureza >95%