Learn More
Citrinina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11422072 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11422072 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 11422072 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.00€
    427.35€ / 10 miligramos
    Ahorro 21.65€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
CAS 518-75-2
Fórmula molecular C13H14O5
Peso molecular (g/mol) 250.25
Clave InChI CBGDIJWINPWWJW-IYSWYEEDSA-N
Sinónimo citrinin, antimycin, --citrinin, citriain, 3r,4s-4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid, unii-3s697x6snz, ccris 175, 3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid, 4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-, 3r-trans, 3r-trans-4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid, 4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid
PubChem CID 54680783
Nombre IUPAC Ácido (3R,4S)-6-hidroxi-3,4,5-trimetil-8-oxo-3,4-dihidroisocromeno-7-carboxílico
SMILES CC1C(OC=C2C1=C(C(=C(C2=O)C(=O)O)O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citrinin
Color Amarillo
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.3
Forma física Polvo cristalino