Learn More
Ácido cítrico Farmacopea Estadounidense Granulado, Macron Fine Chemicals™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citric Acid |
| Nombre de nota | Monohidrato |
| CAS | 5949-29-1 |
| Cantidad | 2,5 kg |
| Envase | Polietileno |
| Forma física | Granular |
| Fórmula molecular | C6H10O8 |
| Sinónimo | citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp |
| Clave InChI | YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Citric Acid Monohydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monohydrate