Learn More
Ácido cítrico, dihidrato de sal trisódica, para HPLC, ACROS Organics™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citric acid, trisodium salt dihydrate |
| CAS | 4-3-6132 |
| Punto de fusión | >300.0°C |
| Fórmula molecular | C6H5Na3O7·2H2O |
| Fórmula lineal | NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2 H2O |
| Índice Merck | 15, 8737 |
| Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: 720 g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |
| Peso molecular (g/mol) | 294.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.09 |
| Grado | HPLC |
| Mostrar más |