Learn More
Ácido cítrico, dihidrato de sal trisódica, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945071 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11945071 250 g Frasco de plástico 250 GR
11925071 1 kg Frasco de plástico 1 KG
11935071 5 kg Frasco de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11945071 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446332500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.65€
    30.65€ / 250 g
    Ahorro 5.00€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 6132-04-3 | C6H5Na3O7·2H2O | 294.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4-3-6132
Fórmula molecular C6H5Na3O7·2H2O
Peso molecular (g/mol) 294.09
Clave InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
Nombre IUPAC trisodio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; dihidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric Acid, Trisodium Salt Dihydrate
Punto de fusión >300.0°C
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O
Cantidad 250 g
Índice Merck 15,8737
Información de solubilidad Solubility in water: 720g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.09
Grado Reactivo ACS
Materia insoluble 0.005% max