Learn More
Ácido cítrico, sal trisódica al 98 %, anhidro, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10362234 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10362234 100 g Frasco de plástico 100 GR
10360334 500g Frasco de plástico 500 GR
10045303 2,5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10362234 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 391971000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.40€
    35.10€ / 100 g
    Ahorro 2.30€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 68-04-2 | C6H5Na3O7 | 258.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-04-2
Fórmula molecular C6H5Na3O7
Peso molecular (g/mol) 258.07
Número MDL MFCD00012462
Clave InChI HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo sodium citrate, trisodium citrate, citrosodine, sodium citrate anhydrous, citrosodina, natrocitral, citnatin, citreme, citrosodna, trisodium citrate, anhydrous
PubChem CID 6224
ChEBI CHEBI:53258
Nombre IUPAC trisodio;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid, trisodium salt
Punto de fusión de 300,0 °C
Color Blanco
Temperatura de inflamación de 290 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 8737
Información de solubilidad Solubilidad en agua:500 g/l (20 °C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.07
Porcentaje de pureza 0.98
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino